missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldolase C Antibody (1A1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18170774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18170774 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18170774

Marca: Novus Biologicals NBP225144AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aldolase C Monoclonal specifically detects Aldolase C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldolase C
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A1
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ALDC, aldolase 3, aldolase C, fructose-bisphosphate, Brain-type aldolase, EC 4.1.2.13, fructoaldolase C, fructose-1,6-biphosphate triosephosphate lyase, fructose-bisphosphate aldolase C
Símbolos de los genes ALDOC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The C-terminal 23 amino acids of human Aldolase C (KYEGSGEDGGAAAQSLYIANHAY). [UniProtNo. P09972]
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 230
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.