missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldolase B Antibody (OTI3C6), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18179442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18179442 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18179442

Marca: Novus Biologicals NBP270162PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aldolase B Monoclonal specifically detects Aldolase B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldolase B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C6
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ALDO2, aldolase B, fructose-bisphosphate, EC 4.1.2.13, fructose-bisphosphatase, fructose-bisphosphate aldolase B
Símbolos de los genes ALDOB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Aldolase B (NP_000026) produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 229.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.