missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldolase A Antibody (3F9), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18747771 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18747771 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18747771 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP242620JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aldolase A Monoclonal antibody specifically detects Aldolase A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldolase A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3F9
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ALDA, aldolase A, fructose-bisphosphate, EC 4.1.2.13, fructose-1,6-bisphosphate triosephosphate-lyase, fructose-bisphosphate aldolase A, GSD12, Lung cancer antigen NY-LU-1, MGC10942, MGC17716, MGC17767, Muscle-type aldolase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Aldolase A (1-364aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 226
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.