Learn More
Aldolase A Antibody (1C5B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200080619 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18240833 0.1 mL 0.10 ml
18661829 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18240833
Marca: Novus Biologicals NBP261844
Mouse Monoclonal Antibody
Aldolase A Monoclonal specifically detects Aldolase A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Aldolase A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1C5B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ALDA, aldolase A, fructose-bisphosphate, EC 4.1.2.13, fructose-1,6-bisphosphate triosephosphate-lyase, fructose-bisphosphate aldolase A, GSD12, Lung cancer antigen NY-LU-1, MGC10942, MGC17716, MGC17767, Muscle-type aldolase
Símbolos de los genes ALDOA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ALDOA (AA: 9-145) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 39.4 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 226
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a