Learn More
Abnova™ ALDOC (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MPHSYPALSAEQKKELSDIALRIVAPGKGILAADESVGSMAKRLSQIGVENTEENRRLYRQVLFSADDRVKKCIGGVIFFHETLYQKDDNGVPFVRTIQDKGIVVGIKVDKGVVPLAGTDGETTTQGLDGLSERCAQYKKDGADFAKWRCVLKISERTPSALAILENANVLARYASICQQNGIVPIVEPEILPDGDHDLKRCQYVTEKVLAAVYKALSDHHVYLEGTLLKPNMVTPGHACPIKYTPEEIAMATVTALRRTVPPAVPGVTFLSGGQSEEEASFNLNAINRCPLPRPWALTFSYGRALQASALNAWRGQRDNAGAATEEFIKRAEVNGLAAQGKYEGSGEDGGAAAQSLYIANHAY
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH03613.1 |
| ID de gen (Entrez) | 230 |
| Nombre | aldolase C, fructose-bisphosphate |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ALDC |
| Símbolo de gen | ALDOC |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |