missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18550650 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18550650 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18550650

Marca: Novus Biologicals NBP297028MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Polyclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 3-alpha-HSD, AKR1C4, aldo-keto reductase family 1, member C4, C11, CDR, CHDR, DD4, DD-4, HAKRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 (Accession#: AAH20744.1; Met1-Tyr323).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1109
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.