missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Antibody (AKR1C1/9070) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30064791 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30064791 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30064791

Marca: Novus Biologicals™ NBP326922UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 Monoclonal antibody specifically detects Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon AKR1C1/9070
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 20 alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, 20-ALPHA-HSD, 20-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase, aldo-keto reductase family 1 member C1, aldo-keto reductase family 1, member C1 (dihydrodiol dehydrogenase 1; 20-alpha(3-alpha)-hydroxysteroid dehydrogenase), C9, Chlordecone reductase homolog HAKRC, DD1/DD2, DD1MGC8954, DDHH-37, dihydrodiol dehydrogenase 1, Dihydrodiol dehydrogenase 1/2, dihydrodiol dehydrogenase isoform DD1, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, EC 1.1.1.112, EC 1.1.1.149,2-ALPHA-HSD, EC 1.3.1.20, HAKRCDDH1aldo-keto reductase C, HBAB, hepatic dihydrodiol dehydrogenase, High-affinity hepatic bile acid-binding protein, Indanol dehydrogenase, MBAB, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase, type II 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length Aldo-keto Reductase 1C1/AKR1C1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1645
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.