missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH2 Antibody (4G6A3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18678195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18678195 0.025 mL 0.03 ml
18166088 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18678195 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2373970.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

ALDH2 Monoclonal specifically detects ALDH2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALDH2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4G6A3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:75, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS and 0.5% protein stabilizer with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen acetaldehyde dehydrogenase 2, aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial), aldehyde dehydrogenase, mitochondrial, ALDH class 2, ALDH-E2, ALDHI, ALDM, EC 1.2.1, EC 1.2.1.3, liver mitochondrial ALDH, MGC1806, nucleus-encoded mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2
Símbolos de los genes ALDH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ALDH2 (AA: 317-517) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 56.3 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 217
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.