missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH1L1 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 405
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18592433 0.1 mL, Alexa Fluor 405
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18592433 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297374AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ALDH1L1 Polyclonal antibody specifically detects ALDH1L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALDH1L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1, aldehyde dehydrogenase family 1 member L1, Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, DKFZp781N0997, EC 1.5.1.6,10-FTHFDH, FDH, formyltetrahydrofolate dehydrogenase, FTHFD10-fTHF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ALDH1L1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10840
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.