missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH1L1 Antibody (ALDH1L1/7958), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591025 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18591025 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591025

Marca: Novus Biologicals NBP324203JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALDH1L1 Monoclonal antibody specifically detects ALDH1L1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALDH1L1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ALDH1L1/7958
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1, aldehyde dehydrogenase family 1 member L1, Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, DKFZp781N0997, EC 1.5.1.6,10-FTHFDH, FDH, formyltetrahydrofolate dehydrogenase, FTHFD10-fTHF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human ALDH1L1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10840
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.