Learn More
Novus Biologicals™ Aldehyde Dehydrogenase Activity Assay Kit (Fluorometric)
Código de producto. 18655151 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 18655151
Marca: Novus Biologicals™ NBP325859
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Cantidad 96 pruebas
Especie Non-species specific