missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 Antibody (316), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18241916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18241916 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18241916 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290120IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 Monoclonal specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 316
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Aldehyde dehydrogenase 3, aldehyde dehydrogenase 3 family, member A1, Aldehyde dehydrogenase family 3 member A1, aldehyde dehydrogenase isozyme 3, aldehyde dehydrogenase type III, ALDH3aldehyde dehydrogenase, dimeric NADP-preferring, ALDHIII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.5, MGC10406, stomach aldehyde dehydrogenase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Aldehyde Dehydrogenase 3-A1/ALDH3A1 (AAH04370.1; Met1-His453).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 218
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.