missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18290856 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18290856 0.1 mL 0.10 ml
18420951 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18290856 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP189152

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Polyclonal specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen acetaldehyde dehydrogenase 1, ALDC, aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, aldehyde dehydrogenase 1, soluble, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic, ALDH class 1, ALDH1, ALDH11, ALDH-E1, ALHDII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, MGC2318, PUMB1, RALDH 1, RalDH1, retinal dehydrogenase 1, retinaldehyde dehydrogenase 1
Símbolos de los genes ALDH1A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IYDEFVRRSVERAKKYILGNPLTPGVTQGPQIDKEQYDKILDLIESGKKEGAKLECGGGPWGNKGYFVQPTVFSNVTDEMRIAKEEIFGPVQQIMKFKSLDDVIKRANNTFYGL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 216
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.