missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18150082 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18150082 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18150082 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP215336

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Polyclonal antibody specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 in Human, Mouse, Rat, Feline, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry Whole-Mount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:20000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry Whole-Mount
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P00352
Alias de gen acetaldehyde dehydrogenase 1, ALDC, aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, aldehyde dehydrogenase 1, soluble, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic, ALDH class 1, ALDH1, ALDH11, ALDH-E1, ALHDII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, MGC2318, PUMB1, RALDH 1, RalDH1, retinal dehydrogenase 1, retinaldehyde dehydrogenase 1
Símbolos de los genes ALDH1A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ALDH1A1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 55 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 216
Especificidad de la prueba Human. Mouse and Rat reactivity determined by western blot. Sequence identity: Chimpanzee (100%).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Feline, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.