missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Antibody (ALDH1A1/1381), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18610110 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18610110 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18610110

Marca: Novus Biologicals NBP254422IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Monoclonal antibody specifically detects Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ALDH1A1/1381
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acetaldehyde dehydrogenase 1, ALDC, aldehyde dehydrogenase 1 family, member A1, aldehyde dehydrogenase 1, soluble, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic, aldehyde dehydrogenase, liver cytosolic, ALDH class 1, ALDH1, ALDH11, ALDH-E1, ALHDII, EC 1.2.1, EC 1.2.1.36, MGC2318, PUMB1, RALDH 1, RalDH1, retinal dehydrogenase 1, retinaldehyde dehydrogenase 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 315-434) of human Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 protein (exact sequence is proprietary). (Uniprot: P00352)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 216
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.