Learn More
Alconox™ Detergente líquido para limpieza crítica Liquinox™
Código de producto. p-4937103 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
Tipo de recipiente:
Caja
Tamaño de la unidad:
4 PCS
Código de producto. Volumen (imperial) Tipo de recipiente unitSize
11789679 1 gal Caja 4 PCS
1 options
Código de producto. 11789679
Marca: Alconox™ 1777540
Edge
Detergente aniónico, suave y concentrado para la limpieza manual y por ultrasonidos
Este detergente aniónico, suave y concentrado es adecuado para la limpieza manual y por ultrasonidos
Liquinox se compone principalmente de una mezcla de alquil aril sulfonato lineal de sodio, sulfonato de xileno de sodio, alcanilamidas y alcohol etoxilado.
  • Concentrado
  • Sin fosfatos, biodegradable y desechable fácilmente.
  • Completamente soluble en agua dura y blanda
  • Sustituye a ácidos corrosivos y disolventes peligrosos.
  • Diluir 1:100 (diluir 10 ml en 1 l de agua)
  • El aclarado que no deja residuos ofrece resultados fiables sin la interferencia de residuos.
  • Se utiliza para superar las pruebas de validación de limpieza con el fin de recibir la acreditación de laboratorio y la aprobación de inspección de planta
  • Con autorización de la USDA para su uso en plantas de carne y aves de corral con inspección federal
Se utiliza para limpiar:
Instrumentos de asistencia sanitaria, equipo de laboratorio, equipo de vacío, equipo de cultivo de tejidos, equipo de protección personal, aparatos de muestreo, catéteres, tubos, vasos de vino, salas limpias, dispositivos médicos, piezas ópticas, componentes electrónicos, aparatos farmacéuticos, equipo de fabricación de productos cosméticos, fundición de metal, piezas forjadas y estampado, piezas industriales, tuberías, depósitos y reactores. Supera la prueba de inhibición residual para análisis de agua. Se utiliza para el instrumental de análisis sensible a los fosfatos.
Se utiliza para eliminar:
Tierra, arena, suciedad, limo, grasa, aceites, sangre, tejido, partículas, depósitos, productos químicos y disolventes.
Superficies que puede limpiar:
Formulación inhibida por corrosión recomendada para vidrio, metal, acero inoxidable, porcelana, cerámica, plástico, cemento y fibra de vidrio. Se puede utilizar en metales blandos como cobre, aluminio, cinc y magnesio si se enjuaga con rapidez. Se utiliza para la restauración de arte.
Método de limpieza:
Inmersión, cepillo, esponja, paño, ultrasonidos, limpieza in situ de flujo continuo. Forma espuma: no apto para uso con pulverizador o máquina.—
Vida útil: 2 años a partir de la fecha de fabricación
Información de órdenes
3,8 l, de los que se obtienen 378,5 l de solución de limpieza.
Especificaciones
Tipo de producto Detergente líquido de limpieza crítica
Formulario Líquido
pH 8,5
Aspecto Amarillo pálido
Composición Detergente aniónico, sulfonato de alquil aril sulfonato lineal de sodio, sulfonato de xileno de sodio, alcanilamidas, alcohol etoxilado, agua
Tipo de recipiente Caja
Contenido y almacenamiento Almacenar cerrado y en vertical en un lugar fresco y seco con unas temperaturas entre 15 °C y 30 °C.
Para utilizar con (aplicación) Instrumentos de laboratorio limpios, instrumental de laboratorio, equipo de vacío, instrumental para cultivo de tejidos
Volumen (imperial) 1 gal
Volumen (métrico) 3,78 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • Liquinox
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém:
Título del producto