Descripción
- Eficaz frente a una gran variedad de organismos perjudiciales; cumple las normas UNE-EN 1500, UNE-EN 12791 y UNE-EN 14476
- Higiénico: El frasco recargable sellado con bomba desechable reduce el riesgo de propagación de infecciones
- Mantenimiento sencillo certificado y recarga intuitiva en menos de diez segundos
- El frasco es reciclable y se reduce a medida que se utiliza, lo que reduce el volumen de residuos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hand Sanitizer |
| Color | Clear |
| Formulario | Líquido |
| Principios activos | Alcohol |
| Certificaciones/conformidad | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Desechables | Limited-use |
| Envase | Plastic Bottle |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Volumen (métrico) | 1 L |