missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alcohol dehydrogenase Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18213410 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18213410 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18213410

Marca: Novus Biologicals NB300956

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

alcohol dehydrogenase Polyclonal specifically detects alcohol dehydrogenase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alcohol dehydrogenase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Peptide ELISA detection limit 1:8000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_000658.1
Alias de gen ADH, alpha subunit, ADH1alcohol dehydrogenase 1A, alcohol dehydrogenase 1 (class I), alpha polypeptide, alcohol dehydrogenase 1A (class I), alpha polypeptide, Alcohol dehydrogenase subunit alpha, aldehyde reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.1
Símbolos de los genes ADH1A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence STAGKVMKCKA corresponding to N-Terminus according to NP_000658.1, NP_000659.2, NP_000660.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize the alpha (ADH1A, NP_ 000658.1), the beta (ADH1B, NP_000659.2) and gamma (ADH1C, NP_000660.1) polypeptide variants of human alcohol dehydrogenase.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.