missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALCAM/CD166 Antibody (2599C) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18609003 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18609003 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18609003 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6563P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ALCAM/CD166 Monoclonal antibody specifically detects ALCAM/CD166 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALCAM/CD166
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2599C
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen activated leucocyte cell adhesion molecule, activated leukocyte cell adhesion moleculeFLJ38514, CD166, CD166 antigen, MEMDMGC71733
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ALCAM/CD166, Trp28-Ala526, Accession # Q13740
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 214
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.