Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Human, Fraction V Powder, 5g
Código de producto. 11404286 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11404286 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11404286
Marca: MP Biomedicals™ 08823234
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Used to eliminate background interference in ELISAs or other enzyme assay systems. Albumin, Human, Fraction V Powder, 5g, MP Biomedicals is used as standards in protein calibration studies.
  • Used in absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) pharmacological research
  • Applications:
  • Cell culture
  • Drug delivery research
  • Cryopreservation of cells
  • Solubilize lipids in tissue culture
  • Blocking agents in Western blots or ELISA applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Nombre Human Albumin Fraction V
Intervalo de pH 7.2
Método de preparación Modification of the Chen low pH Charcoal method
Cantidad 5 g
Fuente Plasma
Requisitos de almacenamiento 2° to 8°C
Formulario Powder