missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Albumin Antibody (Numab patent anti-HSA), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30140733 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30140733 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30140733

Marca: Novus Biologicals NBP327982CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Albumin Monoclonal antibody specifically detects Albumin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Albumin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Numab patent anti-HSA
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen albumin, cell growth inhibiting protein 42, DKFZp779N1935, growth-inhibiting protein 20, PRO0883, PRO0903, PRO1341, serum albumin
Especie del huésped Human
Inmunógeno Albumin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 213
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.