Learn More
Alanyl tRNA synthetase Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18527443 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18527443 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18527443 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297723MFV450
Rabbit Polyclonal Antibody
Alanyl tRNA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Alanyl tRNA synthetase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Alanyl tRNA synthetase
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen alanine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Alanine--tRNA ligase, alanyl-tRNA synthetase, alanyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, AlaRS, CMT2N, EC 6.1.1, EC 6.1.1.7, Renal carcinoma antigen NY-REN-42
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Alanyl tRNA synthetase fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG