Learn More
Tubo redondo de Al-23 multiorificio, D. E.: 2 mm, dos orificios de 0,5 mm, Thermo Scientific™
24.20€ - 49.73€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Multibore Round Tube |
---|---|
Nombre de nota | Two bores |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11308487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DM |
100 mm | |||||||
11388477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DR |
200 mm | |||||||
11398477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DT |
250 mm | |||||||
11318487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DW |
300 mm | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Al-23 Multibore Round Tube | |
Two bores |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Temperaturas ambientes