missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT3 Antibody (199822) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Código de producto. 18590805 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590805 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590805

Marca: Novus Biologicals FAB14631X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKT3 Monoclonal antibody specifically detects AKT3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKT3
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 199822
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Akt-3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB gamma, PKBGDKFZp434N0250, PRKBG, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3 (protein kinase B, gamma)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Akt3, Arg23-Ala101, Accession # NP_005456
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10000
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.