missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT1, p Ser473 Antibody (104A282), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18039713 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18039713 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18039713 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056749AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKT1 Monoclonal specifically detects AKT1 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKT1 (p Ser473)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 104A282
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P31749
Alias de gen AKT, AKT serine/threonine kinase 1, AKT1m, CWS6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB, PKB alpha, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Protein Kinase B Alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinas
Símbolos de los genes AKT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This AKT1 phospho Ser473 monoclonal antibody was raised against a synthetic peptide containing phosphorylated serines at amino acid residues 473 of human AKT1.
Peso molecular del antígeno 55.7 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especificidad de la prueba Clone 104A282 detects specifically the Ser473 phosphorylated form of AKT1.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.