Learn More
AKT1 Antibody (CL0899), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
302.00€ - 456.00€
Especificaciones
| Antígeno | AKT1 |
|---|---|
| Clon | CL0899 |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18699188
|
Novus Biologicals
NBP2-52957-25ul |
25 μL |
302.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18693269
|
Novus Biologicals
NBP2-52957 |
0.1 mL |
456.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
AKT1 Monoclonal antibody specifically detects AKT1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| AKT1 | |
| Western Blot 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| AKT, AKT serine/threonine kinase 1, AKT1m, CWS6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB, PKB alpha, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Protein Kinase B Alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, RAC-PK-alpha, RACPKB-ALPHA, Serine-Threonine Protein Kinase, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1, V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene-Like Protein 1 | |
| This AKT1 antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ERTFHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDFRSGSPSDNSGAEEMEVSLAKPKHRVTMNEFEYLKLLGKGTFGKVILVKEKATGRYYAMKILKKEVIVA | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CL0899 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Autophagy, Cancer, Growth and Development, Hypoxia, mTOR Pathway, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 207 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |