missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT1 Antibody (CL0899), Novus Biologicals™

Código de producto. 18699188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18699188 25 μL 25 microlitros
18693269 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18699188

Marca: Novus Biologicals NBP25295725ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKT1 Monoclonal antibody specifically detects AKT1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL0899
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen AKT, AKT serine/threonine kinase 1, AKT1m, CWS6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB, PKB alpha, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Protein Kinase B Alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, RAC-PK-alpha, RACPKB-ALPHA, Serine-Threonine Protein Kinase, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1, V-Akt Murine Thymoma Viral Oncogene-Like Protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This AKT1 antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ERTFHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDFRSGSPSDNSGAEEMEVSLAKPKHRVTMNEFEYLKLLGKGTFGKVILVKEKATGRYYAMKILKKEVIVA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Growth and Development, Hypoxia, mTOR Pathway, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.