missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165112 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30165112 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30165112

Marca: Novus Biologicals FAB887JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKT
Aplicaciones Western Blot, Simple Western
Clasificación Monoclonal
Clon 545007
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.