Learn More
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Código de producto. 18527697 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18527697 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18527697 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB887N
Mouse Monoclonal Antibody
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AKT
Aplicaciones Western Blot, Simple Western
Clasificación Monoclonal
Clon 545007
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Simple Western
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1