Learn More
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 18559478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18559478 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18559478
Marca: Novus Biologicals FAB887T
Mouse Monoclonal Antibody
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AKT
Aplicaciones Western Blot, Simple Western
Clasificación Monoclonal
Clon 545007
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Simple Western
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 207
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1