missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKR1C2 Antibody (CPTC-AKR1C2-1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18692041 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18692041 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18692041

Marca: Novus Biologicals NBP279909PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKR1C2 Monoclonal antibody specifically detects AKR1C2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKR1C2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-AKR1C2-1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen aldo-keto reductase family 1 member C2, aldo-keto reductase family 1, member C2 (dihydrodiol dehydrogenase 2; bile acidbinding protein; 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type III), BABP, Chlordecone reductase homolog HAKRD, DD, DD-2, DD2DD/BABP, DDH2FLJ53800, Dihydrodiol dehydrogenase 2, Dihydrodiol dehydrogenase/bile acid-binding protein, EC 1.1.1,3-alpha-HSD3, EC 1.1.1.213, EC 1.3.1.20, HAKRDAKR1C-pseudo, HBAB, MCDR2, pseudo-chlordecone reductase, Trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase, type II dihydrodiol dehydrogenase, Type III 3-alpha-hydroxysteroid dehydrogenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length AKR1C2 protein (Uniprot: P52895)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1646
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.