Learn More
AKIRIN1 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18589383 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
Código de producto.
18589383 0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 options
Código de producto. 18589383
Marca: Novus Biologicals NBP298595AF350
Rabbit Polyclonal Antibody
AKIRIN1 Polyclonal antibody specifically detects AKIRIN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AKIRIN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen AKIRIN1 akirin 1, C1orf108, RP11-781D11.2, STRF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AKIRIN1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79647
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG