missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP9 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592461 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592461 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592461

Marca: Novus Biologicals NB10086994B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AKAP9 Polyclonal antibody specifically detects AKAP9 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKAP9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein (yotiao) 9, AKAP 350, AKAP 450, AKAP350A-kinase anchor protein 450 kDa, AKAP450A-kinase anchor protein 350 kDa, AKAP-9, Centrosome- and Golgi-localized PKN-associated protein, CG-NAPAKAP 120-like protein, hgAKAP 350, HYPERION, KIAA0803A-kinase anchor protein 9, MU-RMS-40.16A, PRKA9AKAP9-BRAF fusion protein, Protein hyperion, protein kinase A anchoring protein 9, Protein kinase A-anchoring protein 9, Protein yotiao, YOTIAOkinase N-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1075 and 1125 of human A kinase (PRKA) anchor protein 9 (centrosome- and golgi-localized PKN-associated protein) using the numbering given in entry NP_671700.1 (GeneID 10142).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10142
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.