Learn More
Beskrivning
AKAP7 Monoclonal antibody specifically detects AKAP7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | AKAP7 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI6F7 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | A kinase (PRKA) anchor protein 7, AKAP 18, AKAP15, AKAP18A-kinase anchor protein 7 isoform alpha, AKAP-7 isoform gamma, AKAP-7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 18 kDa, A-kinase anchor protein 7, A-kinase anchor protein 7 isoform gamma, A-kinase anchor protein 7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 9 kDa, A-kinase anchor protein, 18-kD, A-kinase anchoring protein 18, protein kinase A anchoring protein 7, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoform gamma, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoforms alpha/beta |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Full length human recombinant protein of human AKAP7 (NP_057461) produced in E.coli. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?