missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP7 Antibody (OTI6F7), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30024540 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.10 ml
Produktkod. Cantidad unitSize
30024540 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30024540

Brand: Novus Biologicals NBP271466PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

AKAP7 Monoclonal antibody specifically detects AKAP7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno AKAP7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6F7
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein 7, AKAP 18, AKAP15, AKAP18A-kinase anchor protein 7 isoform alpha, AKAP-7 isoform gamma, AKAP-7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 18 kDa, A-kinase anchor protein 7, A-kinase anchor protein 7 isoform gamma, A-kinase anchor protein 7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 9 kDa, A-kinase anchor protein, 18-kD, A-kinase anchoring protein 18, protein kinase A anchoring protein 7, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoform gamma, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoforms alpha/beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human AKAP7 (NP_057461) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9465
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.