missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP7 Antibody (OTI6F7), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153812 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30153812 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30153812 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271466CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AKAP7 Monoclonal antibody specifically detects AKAP7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKAP7
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6F7
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein 7, AKAP 18, AKAP15, AKAP18A-kinase anchor protein 7 isoform alpha, AKAP-7 isoform gamma, AKAP-7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 18 kDa, A-kinase anchor protein 7, A-kinase anchor protein 7 isoform gamma, A-kinase anchor protein 7 isoforms alpha and beta, A-kinase anchor protein 9 kDa, A-kinase anchor protein, 18-kD, A-kinase anchoring protein 18, protein kinase A anchoring protein 7, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoform gamma, Protein kinase A-anchoring protein 7 isoforms alpha/beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human AKAP7 (NP_057461) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9465
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.