missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP13 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18755900 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18755900 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18755900

Marca: Novus Biologicals NB10068213AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AKAP13 Polyclonal antibody specifically detects AKAP13 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKAP13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein 13, AKAP-LbcAKAP-13, A-kinase anchor protein 13, A-kinase anchoring protein, ARHGEF13, Breast cancer nuclear receptor-binding auxiliary protein, BRXNon-oncogenic Rho GTPase-specific GTP exchange factor, c-lbc, FLJ11952, FLJ43341, Guanine nucleotide exchange factor Lbc, HA-3, HT31, Human thyroid-anchoring protein 31, LBCLBC oncogene, Lymphoid blast crisis oncogeneProtein kinase A-anchoring protein 13, p47, PROTO-LB, PROTO-LBC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1850 and 1900 of human A kinase (PRKA) anchor protein 13 using the numbering given in entry NP_009131.2 (GeneID 11214).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11214
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.