missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AKAP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18684127 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18684127 25 μL 25 microlitros
18227093 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18684127

Marca: Novus Biologicals NBP25891825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AKAP1 Polyclonal specifically detects AKAP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AKAP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen A kinase (PRKA) anchor protein 1, a kinase anchor protein 1, mitochondrial, AKAP121, AKAP149AKAP 149, AKAP84, A-kinase anchor protein 1, mitochondrial, A-kinase anchor protein 149 kDa, A-kinase anchor protein, 149kD, D-AKAP1, D-AKAP-1, Dual specificity A-kinase-anchoring protein 1, dual-specificity A-kinase anchoring protein 1, MGC1807, PRKA1, protein kinase A anchoring protein 1, protein kinase A1, Protein kinase A-anchoring protein 1, protein kinase anchoring protein 1, S-AKAP84, SAKAP84AKAP, Spermatid A-kinase anchor protein 84
Símbolos de los genes AKAP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:EHVLELENSKGPSLASLEGEEDKGKSSSSQVVGPVQEEEYVAEKLPSRFIESAHTELAKDDAAPAPPVADAKAQDRGVEGELGNEESLDRNEEGLDRNEEGLDRNEESLDRNEEGLDRNEEIKRAAFQIISQVISEATEQV
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8165
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.