missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AK3L1 Antibody (OTI3B1), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18158703 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18158703 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270129F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AK3L1 Monoclonal specifically detects AK3L1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AK3L1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B1
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen adenylate kinase 3, Adenylate kinase 3-like, adenylate kinase 3-like 1, adenylate kinase 4, AK3adenylate kinase isoenzyme 4, mitochondrial, AK3L1, AK3L2, ATP-AMP transphosphorylase, EC 2.7.4, EC 2.7.4.3, GTP:AMP phosphotransferase, MGC166959, mitochondrial adenylate kinase-3, nucleoside-triphosphate-adenylate kinase
Símbolos de los genes AK4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human AK3L1 (NP_037542) produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 205.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.