missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AK3 Antibody (OTI6G4), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18161214 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18161214 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18161214 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271874FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AK3 Monoclonal specifically detects AK3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AK3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6G4
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Adenylate kinase 3 alpha-like 1, adenylate kinase 3 like 1, adenylate kinase 3adenylate kinase 6, AK 3, AK6, AKL3L, AKL3L1, EC 2.7.4, EC 2.7.4.10, FIX, GTP:AMP phosphotransferase, mitochondrial
Símbolos de los genes AK3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human AK3 (NP_057336) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50808.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.