Learn More
Ajuba Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061872 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18693532 0.02 mL 0.02 ml
18658112 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18693532 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2927660.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Ajuba Polyclonal antibody specifically detects Ajuba in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ajuba
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen Ajuba, jub, ajuba homolog (Xenopus laevis), MGC15563, protein ajuba
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Ajuba (NP_116265.1). MERLGEKASRLLEKFGRRKGESSRSGSDGTPGPGKGRLSGLGGPRKSGPRGATGGPGDEPLEPAREQGSLDAERNQRGSFEAPRYEGSFPAGPPPTRALP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84962
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG