Learn More
Syngene™ Sistemas de cajas de aire muerto AirClean™ con controlador UVTect™
Tienda Syngene Productos
Descripción
Los sistemas cajas de aire muerto AirClean™ proporcionan un entorno libre de circulación para la amplificación y manipulación del ADN/ARN. Cada caja de aire muerto viene de serie con el controlador de microprocesador UVTect™ y una fuente de luz ultravioleta de 254 nm para la radiación entre amplificaciones. Un interruptor de bloqueo de seguridad desactiva la luz UV cuando se levanta la guillotina, lo que evita la exposición del operador. El diseño sin costuras y los materiales de construcción que reflejan la luz UV garantizan que la energía UV no sale de la carcasa.
Características estándar- El diseño de policarbonato y polipropileno refleja la energía UV
- Se envía totalmente montado
- Se superponen las guillotinas de policarbonato para evitar la exposición a la luz UV
- El interruptor de seguridad de la guillotina apaga automáticamente la luz UV cuando se levanta la guillotina
- La electrónica se encuentra en la parte superior del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de que un derrame químico entre en estas zonas sensibles
- Características de seguridad únicas
- No se requieren conductos
- No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
- Controlador de microprocesador UVTect™
- Luz UV y fluorescente
- Diseño de plástico sin costuras: sin juntas ni huecos en la construcción
- Estante UV con soporte para pipetas integrado
- Temporizador de eventos de laboratorio
- Temporizador de luz UV digital de 0,01 segundos a 59 minutos
- Orificio de acceso para cables eléctricos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de aire muerto |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades UV de policarbonato estándar/alto |
| Incluye | Controlador de microprocesador UVTect™, fuente de luz ultravioleta de 254 nm |
| Modelo | Versión alta |
| Anchura (imperial) | 32 in |
| Anchura (métrico) | 81 cm |