Learn More
Syngene™ Guillotina de microscopio Airclean™ para la protección del operador
Tienda Syngene Productos
Descripción
- Las carcasas de microscopio sin conductos proporcionan un entorno de trabajo ISO 5 para la preparación de muestras
- La carcasa de microscopio de flujo descendente proporciona un entorno limpio con luz UV para la irradiación entre procesos
- El controlador del microprocesador UVTect™ permite manejar todas las funciones de la carcasa con una sola pulsación
- Cada carcasa está diseñada para funcionar con una amplia gama de microscopios
- El puerto de acceso facilita el acceso al ocular y a la plataforma de visualización
- La configuración no proporciona protección al operador
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Flujo laminar |
| Fondo interior (métrico) | 61 cm |
| Altura (métrico) | 101,6 cm |
| Anchura (imperial) | 32 in |
| Anchura (métrico) | 81,28 cm |