Learn More
Syngene™ 12 meses de ampliación de la garantía para AirClean™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17795914 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidades altas de policarbonato de 81 cm de ancho
Unidades de policarbonato de 122 cm (48 in) de ancho/alto
Unidades de policarbonato estándar de 122 cm (48 in) de ancho
Unidades de policarbonato estándar de 81 cm de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17795914 Unidades de policarbonato de 122 cm (48 in) de ancho/alto cada uno
17755914 Unidades de policarbonato estándar de 81 cm de ancho cada uno
17765914 Unidades altas de policarbonato de 81 cm de ancho cada uno
17785914 Unidades de policarbonato estándar de 122 cm (48 in) de ancho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17795914 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYNACAWT48T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los 12 meses de ampliación de la garantía para AirClean™ incluye la sustitución del filtro y la confirmación del funcionamiento, el programa de recordatorio de mantenimiento inteligente.
  • La ampliación de la garantía incluye la sustitución del filtro y la confirmación del funcionamiento, el programa de recordatorio de mantenimiento inteligente.
Especificaciones
Duración 12 meses
Para utilizar con (equipo) Unidades de policarbonato de 122 cm (48 in) de ancho/alto
Tipo de producto Extended Warranty