Learn More
Syngene™ 12 meses de ampliación de la garantía para AirClean™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17765914 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidades altas de policarbonato de 81 cm de ancho
Unidades de policarbonato de 122 cm (48 in) de ancho/alto
Unidades de policarbonato estándar de 122 cm (48 in) de ancho
Unidades de policarbonato estándar de 81 cm de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17765914 Unidades altas de policarbonato de 81 cm de ancho cada uno
17755914 Unidades de policarbonato estándar de 81 cm de ancho cada uno
17785914 Unidades de policarbonato estándar de 122 cm (48 in) de ancho cada uno
17795914 Unidades de policarbonato de 122 cm (48 in) de ancho/alto cada uno
4 options
Código de producto. 17765914
Marca: Syngene™ SYNACAWT32T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los 12 meses de ampliación de la garantía para AirClean™ incluye la sustitución del filtro y la confirmación del funcionamiento, el programa de recordatorio de mantenimiento inteligente.
  • La ampliación de la garantía incluye la sustitución del filtro y la confirmación del funcionamiento, el programa de recordatorio de mantenimiento inteligente.
Especificaciones
Duración 12 meses
Para utilizar con (equipo) Unidades altas de policarbonato de 81 cm de ancho
Tipo de producto Extended Warranty