Learn More
AIP/ARA9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18651461 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18651461 0.1 mL 0.10 ml
18683740 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18651461
Marca: Novus Biologicals NBP2920790.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
AIP/ARA9 Polyclonal antibody specifically detects AIP/ARA9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AIP/ARA9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen ARA9, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, XAP2, XAP-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-330 of human AIP (NP_003968.3). MADIIARLREDGIQKRVIQEGRGELPDFQDGTKATFHYRTLHSDDEGTVLDDSRARGKPMELIIGKKFKLPVWETIVCTMREGEIAQFLCDIKHVVLYPLVAKSLRNIAVGKDPLEGQRHCCGVAQMREHSSLGHADLDALQQNPQPLIFHMEMLKVESPGTYQQDPWAMTDEEKAKAVPLIHQEGNRLYREGHVKEAAAKYYDAIACLKNLQMKEQPGSPEWIQLDQQITPLLLNYCQCKLVVEEYYEVLDHCSSILNKYDDNVKAYFKRGKAHAAVWNAQEAQADFAKVLELDPALAPVVSRELRALEARIRQKDEEDKARFRGIFSH
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9049
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG