missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aiolos/IKZF3 Antibody (S01-0C5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18613084 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18613084 50 μg 50 microlitros
18609643 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18613084

Marca: Novus Biologicals NBP32006950ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Aiolos/IKZF3 Monoclonal antibody specifically detects Aiolos/IKZF3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aiolos/IKZF3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S01-0C5
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen AIO, AIOLOS, IKAROS family zinc finger 3 (Aiolos), Ikaros family zinc finger protein 3, zinc finger protein Aiolos, ZNFN1A3subfamily 1A, 3 (Aiolos)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human Aiolos/IKZF3 (Uniprot # Q9UKT9)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22806
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.