missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIMP2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200040011 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18450061 25 μL 25 microlitros
18287116 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18450061

Marca: Novus Biologicals NBP18157425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AIMP2 Polyclonal specifically detects AIMP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AIMP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13155
Alias de gen aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2, aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 2, ARS-interacting multi-functional protein 2, JTV1JTV-1, Multisynthase complex auxiliary component p38, multisynthetase complex auxiliary component p38, p38, PRO0992, Protein JTV-1
Símbolos de los genes AIMP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SVLGKDYGALKDIVINANPASPPLSLLVLHRLLCEHFRVLSTVHTHSSVKSVPENLLKCFGEQNKKQPRQDYQLGFTLIWKNVPKTQ
Peso molecular del antígeno 35 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7965
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.