missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIMP2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18287116 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 ml
25 microlitros
Artikelnummer. Cantidad unitSize
18287116 0.1 mL 0.10 ml
18450061 25 μL 25 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18287116

Marke: Novus Biologicals NBP181574

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AIMP2 Polyclonal specifically detects AIMP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno AIMP2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13155
Alias de gen aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2, aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 2, ARS-interacting multi-functional protein 2, JTV1JTV-1, Multisynthase complex auxiliary component p38, multisynthetase complex auxiliary component p38, p38, PRO0992, Protein JTV-1
Símbolos de los genes AIMP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SVLGKDYGALKDIVINANPASPPLSLLVLHRLLCEHFRVLSTVHTHSSVKSVPENLLKCFGEQNKKQPRQDYQLGFTLIWKNVPKTQ
Peso molecular del antígeno 35 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7965
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.