missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIFM3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18565463 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18565463

Marca: Novus Biologicals NBP1768890.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AIFM3 Polyclonal specifically detects AIFM3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AIFM3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96NN9
Alias de gen AIFLFLJ30473, apoptosis-inducing factor 3, apoptosis-inducing factor like, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 3, Apoptosis-inducing factor-like protein, FLJ45137
Símbolos de los genes AIFM3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human AIFM3. The immunogen is located within the first 50 amino acids of AIFM3. Amino Acid Squence: GKGSPRAYQGNGTARH
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150209
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.