Learn More
AIF1 / Iba1 (Microglia Marker) Mouse, Clone: AIF1/1909, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | AIF1 / Iba1 (Microglia Marker) |
|---|---|
| Clon | AIF1/1909 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15949937
|
EnquireBio
199-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15959937
|
EnquireBio
199-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| AIF1 / Iba1 (Microglia Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Purified fragment of human recombinant AIF1 protein (apprx. aa 1-146) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 17kDa |
| AIF1/1909 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 199 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasmic and Cell Surface | |
| Lymph Node, Tonsil or Kidney |